Learn More
2-octinoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498647 5 g 5 g
11408657 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498647 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19784.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10519-20-7 | C10H16O2 | 168.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10519-20-7
Fórmula molecular C10H16O2
Peso molecular (g/mol) 168.24
Número MDL MFCD00015286
Clave InChI QPMDWYXUSMRVKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-octynoate, 2-octynoic acid, ethyl ester, 2-octynoic acid ethyl ester, ethyl 2-octynate, ethyl heptynecarbonate, unii-xth780u0n3, ethyl heptine carbonate, ethyl n-oct-2-ynoate, ethyl heptyne carboxylate, 2-octynoic acid, ethylester
PubChem CID 66338
Nombre IUPAC Oct-2-inoato de etilo
SMILES CCCCCC#CC(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-octynoate
Densidad 0.91
Punto de ebullición 85°C (6 mmHg)
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)4C≡CCO2CH2CH3
Índice de refracción 1.447
Cantidad 5 g
Beilstein 1759822
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.24
Porcentaje de pureza 98%