Learn More
2-Nitropropionato de etilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11398705 1 g 1 g
11308715 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12261.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2531-80-8 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Ethyl 2-nitropropionate is used in the preparation of (-)-trans-2,5-dimethylprolineethyl ester via enantioselective Michael reaction methyl vinyl ketone using modified dihydroquinine as catalyst, novel nitrogen-15-labeled nitrone spin trap, 5-ethoxycarbonyl-5-methyl-1-pyrroline N-oxide ([15N]EMPO) for detecting superoxide anion, 2-ethoxycarbonyl-2-nitropentanal. It is used for enantioselective Michael reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-nitropropionato de etilo se usa en la preparación del éster de (-)-trans-2,5-dimetilprolinoetilo mediante la reacción enantioselectiva Michael de cetona de vinilo etilo con dihidroquinina modificada como catalizador, nitrógeno nuevo-15-marcado con nitrona captura de espín, N-óxido de 5-etoxicarbonil-5-metil-1-pirrolina ([15N]EMPO) para detectar superóxido de anion, 2-etoxicarbonil-2-nitropentanal. Se utiliza para reacciones enantioselectivas de Michael.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco dentro de recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2531-80-8
Fórmula molecular C5H9NO4
Peso molecular (g/mol) 147.13
Número MDL MFCD00024818
Clave InChI ZXBGJDZWJJFFQY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-nitropropionate, propanoic acid, 2-nitro-, ethyl ester, propionic acid, 2-nitro-, ethyl ester, ethyl alpha-nitropropionate, acmc-1ce4b, ethyl .alpha.-nitropropionate, propanoicacid, 2-nitro-, ethyl ester
PubChem CID 97978
Nombre IUPAC 2-nitrofanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-nitropropionate
Densidad 1.13
Punto de ebullición 190°C to 195°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.421
Cantidad 1 g
Beilstein 774734
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.13
Porcentaje de pureza 96%