Learn More
2-Nitrobenzoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460431 25 g 25 g
11470431 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11460431 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19994.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.30€
    56.65€ / 25 g
    Ahorro 6.65€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 610-34-4 | C9H9NO4 | 195.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 610-34-4
Fórmula molecular C9H9NO4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Número MDL MFCD00014696
Clave InChI CPNMAYYYYSWTIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl o-nitrobenzoate, ethyl nitrobenzoate, benzoic acid, o-nitro-, ethyl ester, benzoic acid, 2-nitro-, ethyl ester, nitrobenzoesaureathylester, acmc-1aul6, 2-nitro-benzoic acid ethyl ester
PubChem CID 69123
Nombre IUPAC 2-Nitrobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-nitrobenzoate
Punto de fusión 26°C to 30°C
Punto de ebullición 172°C to 174°C (18 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 2050729
Índice Merck 14,3832
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.18
Porcentaje de pureza 97%