Learn More
Etil 2-[N-[(2'-Cyanobifenil-4-il)metil]amino]-3-nitrobenzoato, TRC
Código de producto. 30010197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010197 250 mg 250 miligramos
30008715 1 g 1 g
30004794 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010197 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE930618250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 136285-67-1
Fórmula molecular C23 H19 N3 O4
Peso molecular (g/mol) 401.41
Sinónimo Benzoic acid, 2-[[(2'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]amino]-3-nitro-, ethyl ester, Ethyl 2-[N-[(2'-cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate
Nombre IUPAC Etil 2-[[4-(2-cianofenil)fenil]metilamino]-3-nitrobenzoato
SMILES CCOC(=O)c1cccc(c1NCc2ccc(cc2)c3ccccc3C#N)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-[N-[(2'-Cyanobiphenyl-4-yl)methyl]amino]-3-nitrobenzoate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H19N3O4/c1-2-30-23(27)20-8-5-9-21(26(28)29)22(20)25-15-16-10-12-17(13-11-16)19-7-4-3-6-18(19)14-24/h3-13,25H,2,15H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 401.1376
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.