Learn More
2-Morfolinobenzoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10537873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10537873 250 mg 250 miligramos
10127762 1 g 1 g
10012374 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10537873 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC24323CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 192817-79-1
Fórmula molecular C13H17NO3
Peso molecular (g/mol) 235.283
Número MDL MFCD06204497
Clave InChI UIVDSGDHUXOYDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-morpholinobenzoate, ethyl 2-morpholin-4-yl benzoate, 2-morpholin-4-yl-benzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-ylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid,2-4-morpholinyl-, ethyl ester
PubChem CID 7148401
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-ilbenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-morpholinobenzoate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.28
Porcentaje de pureza 97%