Learn More
2-Morfolino-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10595764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10595764 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10092174 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10595764 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62823DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 126533-95-7
Fórmula molecular C10H14N2O3S
Peso molecular (g/mol) 242.293
Número MDL MFCD09702412
Clave InChI OINWWRRVBHJAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-4-morpholinyl thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholinothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl-, ethyl ester, acmc-1c0vg, 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 15053544
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.3
Porcentaje de pureza 97%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.