Learn More
2-Morfolino-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10092174
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10092174 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10595764 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10092174 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62823DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 126533-95-7
Fórmula molecular C10H14N2O3S
Peso molecular (g/mol) 242.293
Número MDL MFCD09702412
Clave InChI OINWWRRVBHJAKO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-4-morpholinyl thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholino-1,3-thiazole-4-carboxylate, ethyl 2-morpholinothiazole-4-carboxylate, 4-thiazolecarboxylicacid, 2-4-morpholinyl-, ethyl ester, acmc-1c0vg, 4-4-ethoxycarbonyl-1,3-thiazol-2-yl morpholine, 4-thiazolecarboxylicacid,2-4-morpholinyl-,ethyl ester, 2-morpholin-4-yl-thiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 15053544
Nombre IUPAC 2-morfolin-4-il-1,3-tiazol-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)N2CCOCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-morpholino-1, 3-thiazole-4-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.3
Porcentaje de pureza 97%