Learn More
Clorhidrato 2-metilpiridina-4-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443236 5 g 5 g
15453236 250 mg 250 miligramos
15433236 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15443236 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57239.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 65550-32-5 | C9H12ClNO2 | 201.65 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco y ventilado. Evitar los materiales oxidantes fuertes. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65550-32-5
Fórmula molecular C9H12ClNO2
Peso molecular (g/mol) 201.65
Número MDL MFCD09991690
Clave InChI DPRMHHCAVHGENN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-methylisonicotinate hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride, ethyl 2-methylisonicotinate hcl, 2-methylisonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, acmc-20al0t, 2-methyl-isonicotinic acid ethyl ester hydrochloride, 2-methyl-4-pyridinecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate-hydrogen chloride 1/1, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-methyl-, ethyl ester, hydrochloride
PubChem CID 53229930
SMILES Cl.CCOC(=O)C1=CC(C)=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride
Punto de fusión 145°C to 151°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC ethyl 2-methylpyridine-4-carboxylate hydrochloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.65
Porcentaje de pureza 95%