Learn More
Etilo (±)-2-metilbutirato-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Methylbutanoic Acid Ethyl Ester-D9 (2-methylbutanoic-D9) |
| CAS | 2708286-78-4 |
| Fórmula molecular | C7 D9 H5 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Ethyl (±)-2-Methylbutyrate-d9, 2-Methylbutanoic-d9 acid ethyl ester, Ethyl 2-methylbutanoate-d9, Ethyl 2-(methyl-d3)butyrate-2,3,3,4,4,4-d6, 2-(Methyl-d3)butanoic-2,3,3,4,4,4-d6 Acid Ethyl Ester, 2-Methylbutanoic Acid Ethyl Ester-D9 (2-methylbutanoic-D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H14O2/c1-4-6(3)7(8)9-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/i1D3,3D3,4D2,6 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(C(=O)OCC)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,3,4,4,4-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 139.2403 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 139.1559 g/mol |
| Mostrar más |