Learn More
Etil 2-metilbutirato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10401671 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10401671 5 g Frasco de vidrio 5 g
10105110 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10401671 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 250260050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33.20€
    29.65€ / 5 g
    Ahorro 3.55€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7452-79-1 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7452-79-1
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00012217
Clave InChI HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl butyrate, ethyl alpha-methylbutyrate, dl-2-methylbutyric acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-butanoate, ethyl .alpha.-methylbutyrate, 2-methylbutanoic acid ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester 8ci
PubChem CID 24020
Nombre IUPAC etil 2-metilbutanoato
SMILES CCC(C)C(=O)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-methylbutyrate
Nombre de nota 99%
Acidez 1mg KOH/g max.
Color Incolora
Densidad 0.8750g/mL
Punto de ebullición 132°C to 133°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.3960 to 1.399
Cantidad 5 g
Gravedad específica 0.875
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether and benzene,soluble in propylene glycol,miscible in fixed oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ethyl 2-methylbutyrate
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Líquido inflamable Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.