Learn More
2-Metilbutirato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396976 100 mL 100 ml
11306986 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06743.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7452-79-1 | C7H14O2 | 130.187 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7452-79-1
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.187
Número MDL MFCD00012217
Clave InChI HCRBXQFHJMCTLF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-methylbutyrate, butanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methyl butyrate, ethyl alpha-methylbutyrate, dl-2-methylbutyric acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-butanoate, ethyl .alpha.-methylbutyrate, 2-methylbutanoic acid ethyl ester, butyric acid, 2-methyl-, ethyl ester 8ci
PubChem CID 24020
Nombre IUPAC etil 2-metilbutanoato
SMILES CCC(C)C(=O)OCC
Specifications
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-methylbutyrate
Densidad 0.869
Punto de ebullición 132°C to 133°C
Temperatura de inflamación 26°C (78°F)
Índice de refracción 1.397
Cantidad 100 mL
Número UN UN3272
Beilstein 1720887
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.19
Porcentaje de pureza 98%