Learn More
2-(metilamino)-2-oxoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ethyl 2-(methylamino)-2-oxoacetate |
| CAS | 18522-95-7 |
| Fórmula molecular | C5H9NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9NO3/c1-3-9-5(8)4(7)6-2/h3H2,1-2H3,(H,6,7) |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)NC |
| Nombre IUPAC | 2-(metilamino)-2-oxoacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 131.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 131.0582 |