Learn More
2-metilacetoacetato de etilo, TRC
Código de producto. 30376275
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30376275 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30376275 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925140100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Methylacetoacetate
CAS 609-14-3
Fórmula molecular C7H12O3
Cantidad 100 g
Sinónimo 2-Methyl-3-oxo-butanoic Acid Ethyl Ester, alpha-Methyl-acetoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Methyl-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl (+/-)-2-Methylacetoacetate, Ethyl 2-Acetylpropanoate, NSC 1102
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O3/c1-4-10-7(9)5(2)6(3)8/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Nombre IUPAC etil 2-metil-3-oxobutanoato
Peso molecular (g/mol) 144.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0786