Learn More
2-Metilacetoacetato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10337901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10337901 100 g Frasco de vidrio 100 g
10286051 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10337901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 326111000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 609-14-3 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-14-3
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00009164
Clave InChI FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-methylacetoacetate, ethyl 2-acetylpropionate, ethyl-2-methyl acetoacetate, ethyl methylacetoacetate, ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate, ethyl2-methylacetoacetate, butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-methylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl alpha-methylacetylacetate, 2-methyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 701
Nombre IUPAC etil 2-metil-3-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-methylacetoacetate
Nombre de nota 95%
Punto de fusión -45°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 187°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COCH(CH3)CO2C2H5
Índice de refracción 1.4170 to 1.419
Cantidad 100 g
Beilstein 03, 679
Gravedad específica 1.01
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido