Learn More
2-Metilacetoacetato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484723 500 g 500 g
11464723 25 g 25 g
11474723 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11484723 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11629.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 609-14-3 | C7H12O3 | 144.17 g/mol
Ethyl 2-methylacetoacetate is used in Japp-Klingemann reaction to prepare hydrazones from beta-keto acid and aryl diazonium salts. It is used as a precursor involved in the synthesis of ethylpyruvate phenylhydrazone via reaction with benzenediazonium chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-metilacetoacetato de etilo se utiliza en la reacción de Japp-Klingemann para preparar hidrazonas a partir de ácido beta-ceto y sales de diazonio de arilo. Se utiliza como precursor en la síntesis de la fenilhidrazona de etilpiruvato mediante la reacción con el cloruro de bencenodiazonio.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 609-14-3
Fórmula molecular C7H12O3
Peso molecular (g/mol) 144.17
Número MDL MFCD00009164
Clave InChI FNENWZWNOPCZGK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-methylacetoacetate, ethyl 2-acetylpropionate, ethyl-2-methyl acetoacetate, ethyl methylacetoacetate, ethyl 2-methyl-3-oxobutyrate, ethyl2-methylacetoacetate, butanoic acid, 2-methyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-methylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl alpha-methylacetylacetate, 2-methyl-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 701
Nombre IUPAC etil 2-metil-3-oxobutanoato
SMILES CCOC(=O)C(C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-methylacetoacetate
Punto de fusión -45°C
Densidad 1.019
Punto de ebullición 185°C
Temperatura de inflamación 62°C (143°F)
Olor Ester-like
Índice de refracción 1.418
Cantidad 500 g
Beilstein 1071742
Información de solubilidad Miscible with alcohol and ether. Silghtly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.17
Porcentaje de pureza 95%