Learn More
2-metil-4-fenil-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11340617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11340617 250 mg 250 miligramos
10634405 1 g 1 g
10462854 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11340617 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42223CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 32043-95-1
Fórmula molecular C13H13NO2S
Peso molecular (g/mol) 247.31
Número MDL MFCD07346320
Clave InChI UHLMXNFHHFDVPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylate, 2-methyl-4-phenylthiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-methyl-4-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-methyl-4-phenyl-, ethyl ester
PubChem CID 7131013
Nombre IUPAC 2-metil-4-fenil-1,3-tiazol-5-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(C)S1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-methyl-4-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.32
Porcentaje de pureza 97%