Learn More
2-metil-4-pentenoato de etilo, TRC
Código de producto. 30373052
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373052 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30373052 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE924855100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Methyl-4-pentenoate
CAS 53399-81-8
Fórmula molecular C8H14O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 2-Methyl-4-pentenoic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
SMILES CCOC(=O)C(C)CC=C
Nombre IUPAC 2-Metilpent-4-enoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 142.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0994