Learn More
2-metil-4-pentenoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Methyl-4-pentenoate |
| CAS | 53399-81-8 |
| Fórmula molecular | C8H14O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-4-pentenoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-4-6-7(3)8(9)10-5-2/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)CC=C |
| Nombre IUPAC | 2-Metilpent-4-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 142.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0994 |