Learn More
2-Metil-4-pentenoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434097 25 g 25 g
11424097 5 g 5 g
11444097 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434097 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19526.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53399-81-8 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53399-81-8
Fórmula molecular C8H14O2
Peso molecular (g/mol) 142.20
Número MDL MFCD00010235
Clave InChI BDBGKYIBDXAVMX-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-methyl-4-pentenoate, 2-methyl-4-pentenoic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl 4-pentenoate, 4-pentenoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-methylpent-4-en-1-oate, ethyl 2-methyl-4-pentanoate, fema no. 3489, pineapple pentenoate, acmc-1ao14, ethyl-2-methyl-4-pentenoate
PubChem CID 62024
Nombre IUPAC 2-Metilpent-4-enoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-methyl-4-pentenoate
Densidad 0.88
Punto de ebullición 153°C to 155°C
Temperatura de inflamación 40°C (104°F)
Índice de refracción 1.416
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 1753406
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.2
Porcentaje de pureza 98%