Learn More
2-Metil-2-(metiltio)propionato de etilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11455177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455177 2.5 g 2.50 g
11465177 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22597.88
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49773-24-2
Fórmula molecular C7H14O2S
Peso molecular (g/mol) 162.247
Número MDL MFCD00053099
Clave InChI JLURSSXMQSLZQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-methyl-2-methylthio propionate, propanoic acid, 2-methyl-2-methylthio-, ethyl ester, ethyl 2-methyl-2-methylthio propanoate, ethyl 2-methyl-2-methylsulfanyl propanoate, acmc-20al0x, ethyl 2-methylthio isobutyrate, 2-methyl-2-methylthio propionic acid ethyl ester, 2-methyl-2-methylthio-propanoic acid ethyl ester
PubChem CID 3016499
Nombre IUPAC 2-metil-2-metilsulfanilpropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)SC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-methyl-2-(methylthio)propionate
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.25
Porcentaje de pureza 98%