Learn More
2-Metil-1,5-difenilpirrol-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11488677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11488677 5 g 5 g
11478677 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19832.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3652-61-7
Fórmula molecular C20H19NO2
Peso molecular (g/mol) 305.377
Número MDL MFCD00221065
Clave InChI YHEGUULWFOVVRG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-methyl-1,5-diphenyl-1h-pyrrole-3-carboxylate, acmc-20al0y, maybridge1_008409, 1,5-diphenyl-2-methyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrrole-3-carboxylicacid, 2-methyl-1,5-diphenyl-, ethyl ester
PubChem CID 2742174
Nombre IUPAC 2-Metil-1,5-difenilpirrol-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(N(C(=C1)C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-methyl-1,5-diphenylpyrrole-3-carboxylate
Punto de fusión 95°C to 99°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.38
Porcentaje de pureza 97%