Learn More
2-metoxi-5-sulfamoilbenzoato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30052060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052060 100 mg 100 miligramos
30052262 25 mg 25 miligramos
30462186 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30052060 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0051.03
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-metoxi-5-sulfamoilbenzoato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate
CAS 33045-53-3
Nombres de analitos o componentes Ethyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H13 N O5 S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ethyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride Imp. C (EP), Sulpiride Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO5S/c1-3-16-10(12)8-6-7(17(11,13)14)4-5-9(8)15-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H2,11,13,14)
SMILES CCOC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC 2-metoxi-5-sulfamoilbenzoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 259.28
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0514 g/mol