Learn More
2-metoxi-5-sulfamoilbenzoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate |
| CAS | 33045-53-3 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O5 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Ethyl 2-Methoxy-5-sulphamoylbenzoate, Sulpiride Imp. C (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO5S/c1-3-16-10(12)8-6-7(17(11,13)14)4-5-9(8)15-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H2,11,13,14) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cc(ccc1OC)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2-metoxi-5-sulfamoilbenzoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 259.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.0514 |