Learn More
2-mercaptoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Mercaptoacetate |
| CAS | 623-51-8 |
| Fórmula molecular | C4H8O2S |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | Mercaptoacetic Acid Ethyl Ester, 2-Mercaptoacetic Acid Ethyl Ester, Ethoxycarbonylmethanethiol, Ethyl Mercaptoacetate, Ethyl Thioglycolate, Ethyl alpha-Mercaptoacetate, Ethylthiomethyl Acetate, Mercaptoacetic Acid Ethyl Ester, NSC 8834, Sulfanylacetic Acid Ethyl Ester, Thioglycolic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8O2S/c1-2-6-4(5)3-7/h7H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CS |
| Nombre IUPAC | etil 2-sultanilacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 120.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0245 |