Learn More
2-Mercapto-1-ciclohexenocarboxilato de etilo > 90%, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Mercapto-1-cyclohexenecarboxylate |
| CAS | 54928-91-5 |
| Fórmula molecular | C9H14O2S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Mercapto-1-cyclohexene-1-carboxylic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O2S/c1-2-11-9(10)7-5-3-4-6-8(7)12/h12H,2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=C(S)CCCC1 |
| Nombre IUPAC | 2-sulfanilciclohexeno-1-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0715 |