Learn More
2-Ceto-4-fenil-D5-butanoato de etilo, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Oxo-4-phenylbutyrate d5 |
| CAS | 1189911-53-2 |
| Fórmula molecular | C12 2H5 H9 O3 |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C12H14O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7 H,2,8-9H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D,7 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(CCC(=O)C(=O)OCC)c([2 H])c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | 2-oxo-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 211.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.1257 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 95% Chemical Purity |