Learn More
2-Isocianato-3-metilbutirato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11342387
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11342387 10 g 10 g
11332387 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11342387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09988.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5296-78-6
Fórmula molecular C8H13NO3
Peso molecular (g/mol) 171.20
Número MDL MFCD00078478
Clave InChI LXPOIQVGVGYFJA-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo ethyl 2-isocyanato-3-methylbutyrate,97, ethyl 2s-2-isocyanato-3-methylbutanoate
PubChem CID 7018875
SMILES CCOC(=O)C(N=C=O)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-isocyanato-3-methylbutyrate
Punto de ebullición 81°C to 82°C (3 mmHg)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.4275
Cantidad 10 g
Número UN UN2206
Beilstein 1239965
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC etil 2-isocianato-3-metilbutanoato
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.2
Porcentaje de pureza 97%