Learn More
2-Yodobenzoato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11391997 5 g 5 g
11302007 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11391997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07650.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1829-28-3 | C9H9IO2 | 276.07 g/mol
Ethyl 2-iodobenzoate is used as anti-infective, contraceptive agent and x-ray contrast medium for diagnostic radiology.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-yodobenzoato de etilo se utiliza como antiinfeccioso, agente anticonceptivo y medio de contraste de rayos X para la radiología diagnóstica.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1829-28-3
Fórmula molecular C9H9IO2
Peso molecular (g/mol) 276.07
Número MDL MFCD00051796
Clave InChI QOUFDDUDXYJWHV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodobenzoic acid ethyl ester, rarechem al bi 0562, ethyl iodobenzoate, ethyl-2-iodobenzoate, ethyl 2-iodanylbenzoate, acmc-1ag98, 2-ethoxycarbonyl iodobenzene, benzoic acid, 2-iodo-,ethyl ester, benzoic acid, 2-iodo-, ethyl ester
PubChem CID 2829347
Nombre IUPAC 2-yodobenzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-iodobenzoate
Punto de ebullición 163°C to 165°C (23 mmHg)
Índice de refracción 1.584
Cantidad 5 g
Beilstein 2084297
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.08
Porcentaje de pureza 98%