Learn More
2-hidroxifenilacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Hydroxyphenylacetate |
| CAS | 41873-65-8 |
| Fórmula molecular | C10 H12 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-(2-Hydroxyphenyl)acetic acid ethyl ester, Ethyl (2-hydroxyphenyl)acetate, Ethyl 2-hydroxybenzeneacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)7-8-5-3-4-6-9(8)11/h3-6,11H,2,7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)Cc1ccccc1O |
| Nombre IUPAC | 2-(2-hidroxifenil)acetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0786 |