Learn More
2-(Hidroximetil)acrilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(Hydroxymethyl)acrylate |
| CAS | 10029-04-6 |
| Fórmula molecular | C6 H10 O3 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 2-Propenoic acid, 2-(hydroxymethyl)-, ethyl ester, Acrylic acid, 2-(hydroxymethyl)-, ethyl ester (8CI), Hydracrylic acid, 2-methylene-, ethyl ester (7CI), Ethyl 2-(hydroxymethyl)-2-propenoate, 2-(Hydroxymethyl)acrylic acid ethyl ester, Ethyl 2-(hydroxymethyl)acrylate, Ethyl 2-hydroxymethacrylate, Ethyl 2-hydroxymethyl-2-propenoate, Ethyl α-(hydroxymethyl)acrylate, Ethyl α-hydroxymethacrylate, H 0916, RHMA-E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)5(2)4-7/h7H,2-4H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(=C)CO |
| Nombre IUPAC | 2-(hidroximetil)prop-2-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 130.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.063 |