Learn More
2-Hidroxiisobutirato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465617
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11465617 25 g 25 g
11475617 100 g 100 g
11485617 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11465617 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23592.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 80-55-7 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-55-7
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Número MDL MFCD00004458
Clave InChI GFUIDHWFLMPAGY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-hydroxyisobutyrate, ethyl 2-hydroxy-2-methylpropionate, ethyl 2-methyllactate, propanoic acid, 2-hydroxy-2-methyl-, ethyl ester, ethyl alpha-hydroxyisobutyrate, 2-methyllactic acid ethyl ester, ethyl, a-hydroxyisobutyrate, lactic acid, 2-methyl-, ethyl ester, unii-s1530mcv3x, ethyl-2-hydroxyisobutyrate
PubChem CID 6653
Nombre IUPAC 2-hidroxi-2-metilpropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-hydroxyisobutyrate
Punto de ebullición 149°C to 150°C
Temperatura de inflamación 44°C (111°F)
Cantidad 25 g
Número UN UN3272
Beilstein 878308
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%