Learn More
Etil-2-(hidroxiimino)-3-oxobutanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl-2-(hydroxyimino)-3-oxobutanoate |
| CAS | 5408-04-8 |
| Fórmula molecular | C6H9NO4 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H9NO4/c1-3-11-6(9)5(7-10)4(2)8/h10H,3H2,1-2H3/b7-5+ |
| SMILES | CCOC(=O)\C(=N\O)\C(=O)C |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-hidroxiimino-3-oxobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 159.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.0532 |