Learn More
Etil 2-hidroxietil sulfuro, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687452 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687452 5 g Frasco de vidrio 5 g
10579600 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10687452 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 118550050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 110-77-0 | C4H10OS | 106.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-77-0
Fórmula molecular C4H10OS
Peso molecular (g/mol) 106.18
Número MDL MFCD00002909
Clave InChI LNRIEBFNWGMXKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-ethylthio ethanol, ethyl 2-hydroxyethyl sulfide, ethanol, 2-ethylthio, ethyl thioethanol, 2-hydroxyethyl ethyl sulfide, ethyl 2-hydroxyethyl thioether, beta-ethylthioethanol, 2-ethylsulfanyl ethanol, beta-hydroxydiethyl sulfide, 2-ethylthioethanol
PubChem CID 8075
Nombre IUPAC 2-etilsulfanileetanol
SMILES CCSCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide
Nombre de nota 98%
Punto de fusión -100°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 180°C to 184°C
Temperatura de inflamación 93°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5SCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4859 to 1.4879
Cantidad 5 g
Beilstein 01, II, 525
Índice Merck 15, 3906
Gravedad específica 1.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 2-hydroxyethyl sulfide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.