Learn More
2-Hidroxi-6-metilpiridina-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392949
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392949 5 g 5 g
15437725 250 mg 250 miligramos
11382949 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11392949 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27775.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 150190-03-7 | C9H11NO3 | 181.191 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 150190-03-7
Fórmula molecular C9H11NO3
Peso molecular (g/mol) 181.191
Número MDL MFCD09953494
Clave InChI WZUAZSMUJJUHMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-hydroxy-6-methylisonicotinate, ethyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate, ethyl 6-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-4-carboxylate, 4-pyridinecarboxylicacid, 1,2-dihydro-6-methyl-2-oxo-, ethyl ester, acmc-20edky, 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, 2-methyl-6-oxo-1h-pyridine-4-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-methyl-6-oxidanylidene-1h-pyridine-4-carboxylate
PubChem CID 12089326
Nombre IUPAC 2-metil-6-oxo-1H-piridina-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=O)NC(=C1)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-hydroxy-6-methylpyridine-4-carboxylate
Punto de fusión 188°C to 190°C
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.2
Porcentaje de pureza 97%