Learn More
Etil 2-hidroxi-3-fenilpropanoato, TRC
Código de producto. 30379700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30379700 10 mg
30369141 100 mg
30371512 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30379700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE76217310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15399-05-0
Fórmula molecular C11H14O3
Peso molecular (g/mol) 194.22
Nombre IUPAC Etil 2-hidroxi-3-fenilpropanoato
SMILES CCOC(=O)C(O)Cc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-Hydroxy-3-phenylpropanoate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O3/c1-2-14-11(13)10(12)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,10,12H,2,8H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.0943