Learn More
(2'-hidroxi-3'-benciloxibenzoil)acetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl (2’-Hydroxy-3’-benzyloxybenzoyl)acetate |
| CAS | 1796932-84-7 |
| Fórmula molecular | C18H18O5 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-β-oxo-3-(phenylmethoxy)benzenepropanoic Acid Ethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O5/c1-2-22-17(20)11-15(19)14-9-6-10-16(18(14)21)23-12-13-7-4-3-5-8-13/h3-10,21H,2,11-12H2,1H3 |
| SMILES | O=C(OCC)CC(=O)C=1C=CC=C(OCC=2C=CC=CC2)C1O |
| Nombre IUPAC | 3-(3-(benciloxi)-2-hidroxifenil)-3-oxopropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 314.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.12 |