Learn More
2-hidrazinil-2-oxoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Hydrazinyl-2-oxoacetate |
| CAS | 35196-48-6 |
| Fórmula molecular | C4H8N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H8N2O3/c1-2-9-4(8)3(7)6-5/h2,5H2,1H3,(H,6,7) |
| SMILES | CCOC(=O)C(=O)NN |
| Nombre IUPAC | 2-hidrazinil-2-oxoacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 132.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 132.0535 |