Learn More
2-Furoato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421628
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11421628 500 g 500 g
11401628 25 g 25 g
11411628 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421628 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13909.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 614-99-3 | C7H8O3 | 140.138 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-99-3
Fórmula molecular C7H8O3
Peso molecular (g/mol) 140.138
Número MDL MFCD00003237
Clave InChI NHXSTXWKZVAVOQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11980
Nombre IUPAC furano-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-furoate
Punto de fusión 31°C to 36°C
Densidad 1.12
Punto de ebullición 195°C to 196°C
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 2653
Índice Merck 14,4307
Sinónimo ethyl 2-furoate, ethyl furoate, ethyl 2-furancarboxylate, 2-furancarboxylic acid, ethyl ester, ethyl pyromucate, 2-carboethoxyfuran, furan-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-2-furoate, 2-furoic acid, ethyl ester, ethyl2-furoate
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.14
Porcentaje de pureza 99%