Learn More
Etil 2-fluoropiridina-3-carboxilato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-fluoropyridine-3-carboxylate |
| CAS | 113898-56-9 |
| Fórmula molecular | C8H8FNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8FNO2/c1-2-12-8(11)6-4-3-5-10-7(6)9/h3-5H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cccnc1F |
| Peso molecular (g/mol) | 169.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0539 |