Learn More
2-fluoropropionato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Fluoropropionate |
| CAS | 349-43-9 |
| Fórmula molecular | C5H9FO2 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 2-Fluoropropanoic Acid Ethyl Ester, 2-Fluoropropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Fluoropropanoate, Ethyl alpha-Fluoropropionate, NSC 102760 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9FO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h4H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)F |
| Nombre IUPAC | 2-fluoropropanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 120.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 120.0587 |