Learn More
2-Fluoroisobutirato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455717
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455717 5 g 5 g
15445717 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32931.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 55816-69-8 | Molecular Formula: C6H11FO2 | Molecular Weight: 134.15 g/mol
Ethyl 2-fluoroisobutyrate is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-fluoroisobutirato de etilo se utiliza como ingrediente farmacéutico activo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55816-69-8
Fórmula molecular C6H11FO2
Peso molecular (g/mol) 134.15
Número MDL MFCD08062432
Clave InChI CJRQQJKWNULSFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-fluoroisobutyrate, propanoic acid, 2-fluoro-2-methyl-, ethyl ester, ethyl 2-fluoro-isobutyrate, ethyl 2-fluoro-2-methylpropionate, 2-fluoro-2-methylpropionic acid ethyl ester
PubChem CID 10898763
Nombre IUPAC 2-fluoro-2-metilpropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-fluoroisobutyrate
Punto de ebullición 122°C to 126°C
Cantidad 5 g
Número UN UN1992
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.15
Porcentaje de pureza 97%