Learn More
2-Etilhexanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Ethylhexanoate |
| CAS | 2983-37-1 |
| Fórmula molecular | C10H20O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Ethyl alpha-Ethylcaproate, Irotyl |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O2/c1-4-7-8-9(5-2)10(11)12-6-3/h9H,4-8H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCC(CC)C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | 2-etilhexanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 172.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1463 |