Learn More
2-Etilhex-5-enoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Ethylhex-5-enoate |
| CAS | 2383475-70-3 |
| Fórmula molecular | C10H18O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H18O2/c1-4-7-8-9(5-2)10(11)12-6-3/h4,9H,1,5-8H2,2-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC)CCC=C |
| Nombre IUPAC | 2-etilhex-5-enoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 170.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.1307 |