Learn More
2-Etilacetoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Ethylacetoacetate |
| CAS | 607-97-6 |
| Fórmula molecular | C8H14O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl 2-Ethylacetylacetate, Ethyl alpha-Acetylbutyrate, Ethyl alpha-Ethylacetoacetate, NSC 53775, 2-Ethyl-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 2-Ethylacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Acetylbutanoate, Ethyl 2-Acetylbutyrate, Ethyl 2-Ethyl-3-ketobutyrate, Ethyl 2-Ethyl-3-oxobutanoate, Ethyl 2-Ethyl-3-oxobutyrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H14O3/c1-4-7(6(3)9)8(10)11-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(CC)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-etil-3-oxobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 158.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0943 |