Learn More
2-Etilacetoacetato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493237 25 g 25 g
15403247 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22295.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 607-97-6 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 607-97-6
Fórmula molecular C8H14O3
Peso molecular (g/mol) 158.197
Número MDL MFCD00039898
Clave InChI OKANYBNORCUPKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-ethylacetoacetate, ethyl 2-acetylbutyrate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-ethylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl 2-ethyl-3-ketobutyrate, ethyl alpha-ethylacetoacetate, ethyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl .alpha.-acetylbutyrate, ethyl 2-ethyl-3-oxo-butanoate
PubChem CID 79065
Nombre IUPAC 2-etil-3-oxobutanoato de etilo
SMILES CCC(C(=O)C)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-ethylacetoacetate
Densidad 1.009
Punto de ebullición 83°C to 85°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.422
Cantidad 25 g
Beilstein 636286
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 95%