Learn More
2-Etilacetoacetato de etilo, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11925111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11925111 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 11925111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 345840250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-ethylacetoacetate
CAS 607-97-6
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9810g/mL
Punto de ebullición 189.0°C (743.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H14O3
Fórmula lineal CH3C(O)CH(C2H5)COOC2H5
Cantidad 25 g
Gravedad específica 0.981
Sinónimo ethyl 2-ethylacetoacetate, ethyl 2-acetylbutyrate, butanoic acid, 2-ethyl-3-oxo-, ethyl ester, 2-ethylacetoacetic acid ethyl ester, ethyl 2-ethyl-3-ketobutyrate, ethyl alpha-ethylacetoacetate, ethyl-2-ethylacetoacetate, 2-ethyl-3-oxo-butyric acid ethyl ester, ethyl .alpha.-acetylbutyrate, ethyl 2-ethyl-3-oxo-butanoate
Clave InChI OKANYBNORCUPKZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C(=O)C)C(=O)OCC
Nombre IUPAC 2-etil-3-oxobutanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 158.2
PubChem CID 79065
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.2
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido