Learn More
2-(Etoximetileno)acetoacetato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-(Ethoxymethylene)acetoacetate |
| CAS | 3788-94-1 |
| Fórmula molecular | C9H14O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Acetyl-3-ethoxyacrylic Acid Ethyl Ester, 2-Ethoxymethylene-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 2-[1-Ethoxymethylidene]-3-oxo-butyric Acid Ethyl Ester, Ethyl (ethoxymethylene)acetoacetate, Ethyl 2-(ethoxymethylene)-3-oxobutyrate, Ethyl 2-(ethoxymethylene)acetoacetate, Ethyl 2-acetyl-3-ethoxyacrylate, Ethyl 2-ethoxymethylene-3-oxobutanoate, Ethyl 2-ethoxymethylidene-acetoacetate, NSC 32775 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O4/c1-4-12-6-8(7(3)10)9(11)13-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3/b8-6+ |
| SMILES | CCO\C=C(/C(=O)C)\C(=O)OCC |
| Nombre IUPAC | (2E)-2-(etoximetilideno)-3-oxobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0892 |