Learn More
2-Etoximetileno-4,4,4-trifluoro-3-oxobutirato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455680
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11455680 10 g 10 g
11465680 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455680 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25927.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 571-55-1 | C9H11F3O4 | 240.178 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 571-55-1
Fórmula molecular C9H11F3O4
Peso molecular (g/mol) 240.178
Número MDL MFCD02677683
Clave InChI XNGGOXOLHQANRB-AATRIKPKSA-N
Sinónimo ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluorobutyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate, e-ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoroacetoacetate, ethyl 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl ethoxymethylene-3-oxo-4,4,4-trifluoro-butyrate, ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoate, ethyl 2e-3-ethoxy-2-2,2,2-trifluoroacetyl prop-2-enoate, 2e-2-ethoxymethylidene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoic acid ethyl ester
PubChem CID 6185754
Nombre IUPAC (2E)-2-(etoximethylidene)-4,4,4-trifluoro-3-oxobutanoato de etilo
SMILES CCOC=C(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-ethoxymethylene-4,4,4-trifluoro-3-oxobutyrate
Densidad 1.235
Punto de ebullición 80°C to 82°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (220°F)
Índice de refracción 1.429
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.18
Porcentaje de pureza 97%