Learn More
2-(etoxicarbonilmetoxi)benzoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11303057
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303057 10 g 10 g
11313057 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11303057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13430.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56424-77-2
Fórmula molecular C13H16O5
Peso molecular (g/mol) 252.266
Número MDL MFCD00151820
Clave InChI NIUVYKIVCCMXLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 2-2-ethoxy-2-oxoethoxy benzoate, ethyl 2-ethoxycarbonylmethoxy benzoate, ethyl o-carboethoxymethylsalicylate, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxo-ethoxy benzoate, ethyl 2-2-ethoxycarbonyl phenoxy acetate, 2-2-ethoxy-2-oxoethoxy benzoic acid ethyl ester, ethyl 2-2-ethoxy-2-oxidanylidene-ethoxy benzoate, benzoic acid,2-2-ethoxy-2-oxoethoxy-, ethyl ester
PubChem CID 347810
Nombre IUPAC 2-(2-etoxi-2-oxoetoxi)benzoato de etilo
SMILES CCOC(=O)COC1=CC=CC=C1C(=O)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 2-(ethoxycarbonylmethoxy)benzoate
Punto de ebullición 180°C (4 mmHg)
Índice de refracción 1.514
Cantidad 10 g
Beilstein 2659411
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.27
Porcentaje de pureza 97%