Learn More
2-Etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-[2-(piperidin-1-il)fenil]butil]amino]-2-oxoetil]benzoato de etilo (éster etílico de repaglinida), Mikromol™
Descripción
2-Etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-[2-(piperidin-1-il)fenil]butil]amino]-2-oxoetil]benzoato de etilo (éster etílico de repaglinida)
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 2-Ethoxy-4-[2-(((1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]amino)-2-oxoethyl)-benzoate (Repaglinide Ethyl Ester) |
| CAS | 147770-06-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 2-Ethoxy-4-[2-(((1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]amino)-2-oxoethyl)-benzoate (Repaglinide Ethyl Ester) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C29 H40 N2 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethyl 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(piperidin-1-yl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-benzoate (Repaglinide Ethyl Ester), Repaglinide Imp. D (EP), 2-Ethoxy-4-[2-[[(1S)-3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-benzoic acid ethyl ester, Benzoic acid, 2-ethoxy-4-[2-[[3-methyl-1-[2-(1-piperidinyl)phenyl]butyl]amino]-2-oxoethyl]-, ethyl ester, (S)-, (S)-2-Ethoxy-4-[[[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methylbutyl]amino]carbonyl]methyl]benzoic acid ethyl ester, (S)-Ethyl 2-ethoxy-4-[[[N-[1-(2-piperidinophenyl)-3-methyl-1-butyl]amino]carbonyl]methyl]benzoate, Repaglinide Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H40N2O4/c1-5-34-27-19-22(14-15-24(27)29(33)35-6-2)20-28(32)30-25(18-21(3)4)23-12-8-9-13-26(23)31-16-10-7-11-17-31/h8-9,12-15,19,21,25H,5-7,10-11,16-18,20H2,1-4H3,(H,30,32)/t25-/m0/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(CC(=O)N[C@@H](CC(C)C)c2ccccc2N3CCCCC3)cc1OCC |
| Nombre IUPAC | 2-etoxi-4-[2-[[(1S)-3-metil-1-(2-piperidin-1-ilfenil)butil]amino]-2-oxoetil]benzoato de etilo |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?